Få mere at vide
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Artikelnummer. 11594945 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594945 25 mL 25ml
11584945 5 mL 5ml
11504955 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11594945 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17088602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32085.00 DKK
    29064.00 DKK / 25ml
    Spare 3021.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
  • More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
  • Yields up to 18mg/mL mouse IgG
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype GammaBind Plus Sepharose
Ligand Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
Partikelstørrelse 90 μm
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C, 20% Ethanol
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GammaBind Plus Sepharose, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.