Få mere at vide
Berkshire Corporation™ Gamma Wipe™ - VP
Artikelnummer. 17877859 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17877859 12 x 12 tommer
1 options
Artikelnummer. 17877859 Leverandør Berkshire Corporation™ Leverandørnr. GWVPST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5048.77 DKK
    4554.98 DKK / Pakke med 500
    Spare 493.79 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Gamma Wipe™ - VP er en steril ultralydsforseglet kantrenrumsrenser, vasket 100% polyester strikkvisker. Anbefales til miljøer fra ISO klasse 3 og derover.
  • Kritisk lave partikler, fibre, ioner og ekstraktible stoffer
  • Høj slidstyrke
  • Let materiale med høj absorption reducerer de faktiske omkostninger sammenlignet med tungere produkter
  • Høj absorption
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyesterstrik
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer
Til brug med (applikation) Designet til brug i ISO klasse 3 og højere sterile miljøer, hvor mikrobiel udelukkelse er nødvendig. Designet til rengøring af sterile overflader og udstyr under aseptisk behandling og USP <797> applikationer. Til rengøring af sterile laminære luftstrømsenheder, barriereisolatorer og bio-containment-enheder.