Få mere at vide
Berkshire™ Gamma™ Tørre SuperSorb™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17217210 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm
Artikelnummer. 17217210
Brand: Berkshire™ GWSSST16
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma Wipe Supersorb™ er en højsorberende, ultralydsforseglet kant renrumsvasket to-lags visker, der anbefales til ISO Klasse 3 og derover miljøer sammensat af 100% kontinuerlig filament polyester strikstof.
Den er sammensat af 100% kontinuerligt filament polyesterstrikket stof. Hver pakke er gammabestrålet steril til et 10-6 Sterility Assurance Level. Denne kombination af egenskaber giver Gamma Wipe Supersorb™ med det høje niveau af renlighed, slidstyrke og kemisk kompatibilitet, der kræves til rengøring af kritiske sterile procesmiljøer.
Tekniske data
Materiale Polyester
Konstruktion Strikket
Kanter Ultralydsforseglet
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO Klasse 3 - 5, renrumsklasse 1 - 100, EU-klasse A/B/C/D