Få mere at vide
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Renrumsviskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12887143 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12887143 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 12887143 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. GW120ST15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5633.25 DKK
    4686.83 DKK / Pakke med 300
    Spare 946.42 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
Sterilitetsbevis.
Gamma Wipe™ 120 er en steril renrumsvasket 100% polyester strikvisker.
Til brug i ISO Klasse 4 (Klasse 10) applikationer
  • Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
  • Strikket polyesterstof med gennemgående filament
  • Høj sugeevne
  • Høj slidstyrke
  • Blød hånd og kant til følsomme overflader
  • Kemisk kompatibel med almindelige rengørings- og desinfektionsopløsninger, herunder isopropylalkohol, phenoler, blegemidler og kvartære ammoniumforbindelser
  • Til brug i ISO Klasse 4 (Klasse 10) applikationer
Ordreinfo
Basisvægt: 151 g/ m2 .
Overholdelse
Gamma-bestrålet og valideret sterilt til et sterilitetssikkerhedsniveau på 10 -6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO amerikanske nationale standarder og europæiske standarder EN1174 og EN552.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne Meget absorberende
Kompatibilitet Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 151 gsm
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Konstruktion Strikke
Kanter Knivskåret
Dimensioner (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO Klasse 4 og højere sterile miljøer, hvor mikrobiel udelukkelse er påkrævet, fremragende til rengøring af medicinsk udstyr
Til brug med (udstyr) Til rengøring af sterile laminære luftstrømsenheder, barriereisolatorer og bio-indeslutningsenheder
Ply 1-ply