missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gamma-Valprolactone, TRC

Artikelnummer. 30453593
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453593 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0948002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Valprolactone
CAS 40923-58-8
Molekylær formel C8 H14 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 2(3H)-Furanone','dihydro-5-methyl-3-propyl-, Valeric acid','4-hydroxy-2-propyl-','lactone (6CI), Valeric acid','γ-hydroxy-α-propyl-','lactone (4CI), Dihydro-5-methyl-3-propyl-2(3H)-furanone, γ-Valprolactone, 5-Methyl-3-propyloxolan-2-one
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-4-7-5-6(2)10-8(7)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCCC1CC(C)OC1=O
IUPAC navn 5-methyl-3-propyloxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Formel vægt 142.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.