Få mere at vide
gamma-Valerolakton, TRC
Artikelnummer. 30449353
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449353 1 g
1 options
Artikelnummer. 30449353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0914551G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Valerolactone
CAS 108-29-2
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL CC1CCC(=O)O1
IUPAC navn 5-methyltetrahydrofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524