Få mere at vide
gamma-Valerolakton, 98%
Artikelnummer. 11413128
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413128 100 g 100g
11458900 25 g 25g
11423128 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18872.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Det finder det anvendelse som et fødevaretilsætningsstof, der bruges til at forbedre smagen eller lugten af en fødevare. Det bruges også som toiletdufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder det anvendelse som et fødevaretilsætningsstof, der bruges til at forbedre smagen eller lugten af en fødevare. Det bruges også som toiletdufte.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand (9.381e+004 mg/L @ 25 °C (est.)). Opløselig i alkohol, fikserede olier.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-29-2
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00005400
InChI nøgle GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC navn 5-methyloxolan-2-on
SMIL CC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Valerolactone
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.052
Kogepunkt 207°C to 208°C
Flammepunkt 81°C (178°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.433
Mængde 100 g
Beilstein 80420
Opløselighedsinformation Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils.
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%