Få mere at vide
gamma-Undecanolakton, 99%
Artikelnummer. 11362867
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362867 500 mL 500ml
11352867 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16028.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-67-6
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00005405
InChI nøgle PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC navn 5-heptyloxolan-2-on
SMIL CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Spécification
Kemisk navn eller materiale gamma-Undecanolactone
Tæthed 0.949
Kogepunkt 164 °C til 166 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 156 °C (312 °F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 500 mL
Beilstein 81943
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.