missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
gamma Tubulin Antibody (6T10A1) [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
gamma Tubulin Monoclonal antibody specifically detects gamma Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | gamma Tubulin |
| Applikationer | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6T10A1 |
| Konjugeret | DyLight 550 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1, TUBG, TUBGCP1, tubulin gamma-1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin, gamma polypeptide |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein of human gamma Tubulin.,, Sequence:, MPREIITLQLGQCGNQIGFEFWKQLCAEHGISPEGIVEEFATEGTDRKDVFFYQADDEHYIPRAVLLDLEPRVIHSILNSPYAKLYNPENIYLSEHGGGAGNNWASGFSQGEKIHEDIFDIIDREADGSDSLEGFVLCHSIAGGTGSGLGSYLLERLNDRYPKKLVQTYSVFPNQDEMSDVVVQPYNSLLTLKRLTQNADCVVVLDNTALNRIATDRLHIQNPSFSQINQLVSTIMSASTTTLRYPGYMNNDLIGLIASLIPTPRLHFLMTGYTPLTTDQSVASVRKTTVLDVMRRLLQPKNVMVSTGRDRQTNHCYIAILNIIQGEVDPTQVHKSLQRIRERKLANFIPWGPASIQVALSRKSPYLPSAHRVSGLMMANHTSISSLFERTCRQYDKLRKREAFLEQFRKEDMFKDNFDEMDTSREIVQQLIDEYHAATRPDYISWGTQEQ |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?