Få mere at vide
Berkshire™ Gamma™ SuperSorb™ Lavt endotoksinservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17161101 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm
Artikelnummer. 17161101
Brand: Berkshire™ GWSSST16LE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berkshires linje af renrumsservietter med lavt endotoksinindhold er udviklet til at opfylde de specifikke krav fra medicinal-, sundheds- og medicinsk udstyrsindustrien.
Tekniske data
Materiale Polyester
Konstruktion Strikket
Kanter Ultralydsforseglet
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) garanterede endotoksingrænser -< 20 EU/enhed -< 0,5 EU/ml