Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals gamma-sekretasehæmmer XX
Artikelnummer. 15406639
Skift visning
Mængde:
3 mg
Pakningsstørrelse:
3mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406639 3 mg 3mg
1 options
Artikelnummer. 15406639 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64904.0&
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En dipeptidisk (c)-sekretaseinhibitor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 3 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En dipeptidisk (c)-sekretaseinhibitor
CAS 209984-56-5
Molekylær formel C26H23F2N3O3
Formel vægt 463,48 g/mol
Synonym Deshydroxy LY 411575
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof