Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals gamma-sekretasehæmmer I
Artikelnummer. 15466179
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466179 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15466179 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64068.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 133407-83-7 | C26H41N3O5, C26H41N3O5 | 475.63 g/mol
Cellegennemtrængelig. Hæmmer --secretase, en protease, der spalter amyloid-precursorproteinet (APP) for at generere --amyloidprotein
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Cellegennemtrængelig. Hæmmer→ -secretase, en protease, der spalter amyloid-precursorproteinet (APP) for at generere→ -amyloid protein
CAS 133407-83-7
Molekylær formel C26H41N3O5
Formel vægt 475.62
Synonym Z-Leu-Leu-Nle-CHO (Nle = Norleucin);
Følsomhed Hygroskopisk
Produkttype Gamma-sekretasehæmmer I
Form Fast stof