Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingsskærme
Artikelnummer. p-8009033 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
15° Vinkel
45° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12357187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gammastrålingsskærme med faste 15 graders vinkler og en buet base af forskellige dimensioner er ideelle til beskyttelse mod gammastråling.
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skjold, fast 15 graders vinkel, buet base, dimensioner 530h x 350w x 150d mm
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Inkluderer 15° Vinkel
Produkttype Gammastrålingsskjold