Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingsskærme
Artikelnummer. 12357187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
15° Vinkel
45° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12357187 15° Vinkel Hver
12337187 45° Vinkel Hver
12337177 Lille fast 45° Vinkel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12357187
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Gammastrålingsskærme med faste 15 graders vinkler og en buet base af forskellige dimensioner er ideelle til beskyttelse mod gammastråling.
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skjold, fast 15 graders vinkel, buet base, dimensioner 530h x 350w x 150d mm
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Inkluderer 15° Vinkel
Produkttype Gammastrålingsskjold