Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingsskærme
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
15° Vinkel
45° Vinkel
Lille fast 45° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gamma - stor fast 45° Vinkel - buet base 35 x 60 cm
- Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
- En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
- Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
- Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 45° Vinkel |
| Produkttype | Gammastrålingsskjold |