Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingssikker transportkasse
Artikelnummer. 12377127 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
29,5 x 38 x 7,5 cm (11,61 x 14,96 x 2,95 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12377127 29,5 x 38 x 7,5 cm (11,61 x 14,96 x 2,95 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 12377127
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fremstillet med hængslede låg
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 29,5 x 38 x 7,5 cm (11,61 x 14,96 x 2,95 tommer)
Til brug med (applikation) Gammastråling afskærmet
Holder Radioisotoper eller radioaktivt affald
Inkluderer Hængslet låg
Produkttype Transportkasse
Materiale Akryl