Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingssikker opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 12397107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
1 l
2 l
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12397107 1 l Hver
12317117 20 l Hver
12387107 15 l Hver
12337117 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12397107
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Taskedimension: L x B x H: 10 x 8 x 13 cm (3,93 x 3,14 x 5,11 in.)
Produkttype Opbevaringsspand
Volumen 1 l