Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingssikker opbevaringsbeholder
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen:
1 l
2 l
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Gammastrålingsikker |
| Til brug med (udstyr) | Taskedimension: L x B x H: 13 x 13 x 13 cm (5,12 x 5,12 x 5,12 tommer) |
| Produkttype | Opbevaringsspand |
| Volumen | 2 l |