Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingssikker opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 12317117 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen:
1 l
2 l
15 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
12317117 20 l Hver
12397107 1 l Hver
12387107 15 l Hver
12337117 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12317117
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Taskedimension: L x B x H: 21,5 x 23,5 x 38 cm (8,46 x 9,25 x 14,96 tommer)
Produkttype Opbevaringsspand
Volumen 20 l