Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta-strålingssikker opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 12327117 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12327117 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12327117
Forventet forsendelse: 13-04-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
Tekniske data
Til brug med (applikation) Beta-strålesikker
Til brug med (udstyr) Taskedimension: L x B x H: 13 x 13 x 13 cm (5,12 x 5,12 x 5,12 tommer)
Produkttype Opbevaringsspand
Volumen 2 l