Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammastrålingssikker mini opbevaringsboks
Artikelnummer. 12307107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
8,5 x 8,5 x 5,5 cm (3,35 x 3,35 x 2,16 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12307107 8,5 x 8,5 x 5,5 cm (3,35 x 3,35 x 2,16 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 12307107
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Fremstillet med hængslede låg
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Fungerer som løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 8,5 x 8,5 x 5,5 cm (3,35 x 3,35 x 2,16 tommer)
Til brug med (applikation) Gammastråling afskærmet
Holder Radioisotoper eller radioaktivt affald
Inkluderer Hængslet låg
Produkttype Mini opbevaringsboks
Materiale Akryl