Få mere at vide
gamma-Phenyl-gamma-butyrolacton, 97%
Artikelnummer. 11475797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475797 5 g 5g
11485797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24364.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1008-76-0 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-76-0
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00005398
InChI nøgle AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
IUPAC navn 5-phenyloxolan-2-on
SMIL O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Tæthed 1.155
Kogepunkt 305°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 125169
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%