Få mere at vide
gamma-Pentachlorocyclohexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Pentachlorocyclohexene |
| CAS | 319-94-8 |
| Molekylær formel | C6H5Cl5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | rel-(3R,4S,5S,6R)-1,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-1,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-2,3,4,5,6-Pentachlorocyclohex-1-ene, γ-2,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-PCCH, γ-Pentachlorocyclohex-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1-2,4-6H/t2-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | Cl[C@H]1[C@@H](Cl)[C@H](Cl)C(Cl)=C[C@@H]1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.37 |