Få mere at vide
Gamma-Oxo-3-pyridinebutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Oxo-3-pyridinebutyric Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 179.058 |