Få mere at vide
Gamma-Oryzanol, TRC
Artikelnummer. 30137397
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137397 100 g
18072220 5 g
18040740 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO675500100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11042-64-1
Molekylær formel C40 H58 O4
Molekylvægt (g/mol) 602.89
Synonym γ-Oryzanol, Caclate, Gamma-OZ, Gammajust 50, Gammatsul, Guntrin, Hi-Z, Maspiron, OZ, Oliver, Oryvita, Oryzaal, Thiaminogen, gamma-Orizanol, γ-OZ, γ-Orizanol, gamma-Oryzanol
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@H]2CC[C@]34CC35CC[C@]6(C)[C@H](CC[C@@]6(C)C5CCC4C2(C)C)C(C)CCC=C(C)C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Oryzanol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C40H58O4/c1-26(2)10-9-11-27(3)29-18-20-38(7)33-16-15-32-36(4,5)34(19-21-39(32)25-40(33,39)23-22-37(29,38)6)44-35(42)17-13-28-12-14-30(41)31(24-28)43-8/h10,12-14,17,24,27,29,32-34,41H,9,11,15-16,18-23,25H2,1-8H3/b17-13+/t27?,29-,32?,33?,34+,37-,38+,39-,40?/m1/s1
Formel vægt 602.4335