Få mere at vide
gamma-oktanolakton, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Octanolactone |
| Tæthed | 0.981 |
| Kogepunkt | 233 °C til 235 °C |
| Flammepunkt | 126 °C (259 °F) |
| Brydningsindeks | 1.444 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 142.2 |
| Procent renhed | 98% |