Få mere at vide
gamma-oktanolakton, 98%
Artikelnummer. 11423657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423657 25 g 25g
11433657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18142.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-50-7
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00005402
InChI nøgle IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC navn 5-butyloxolan-2-on
SMIL CCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Octanolactone
Tæthed 0.981
Kogepunkt 233°C to 235°C
Flammepunkt 126°C (259°F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 25 g
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%