Få mere at vide
gamma-oktanisk lacton, 98%
Artikelnummer. 10765051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765051 25 g Glasflaske 25g
10785221 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129400250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-50-7
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
MDL nummer MFCD00005402
InChI nøgle IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
PubChem CID 7704
IUPAC navn 5-butyloxolan-2-on
SMIL CCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Octanoic lactone
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 234,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4430 til 1,4450
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske