Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingsopbevaringsbokse
Artikelnummer. 12337137 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12337137 60 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12337137
Forventet forsendelse: 20-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Gamma Midi Duo strålingsbokse med hængslet låg og centrale drejedæksler er ideelle til beskyttelse mod beta- eller gammastråling, og bruges i mange forsknings-, videnskabelige og andre laboratoriemiljøer.
  • Gamma Midi Duo 2 Pig-Pen Box 7 x 10 x6cm
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Der medfølger også et udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 60 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks