missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

gamma-Methylaminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC

Artikelnummer. 30468413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468413 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28574050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Methylaminobutyraldehyde','Diethyl Acetal
CAS 114094-45-0
Molekylær formel C9 H21 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Zolmitriptan Impurity 17
InChI formel InChI=1S/C9H21NO2/c1-4-11-9(12-5-2)7-6-8-10-3/h9-10H,4-8H2,1-3H3
SMIL CCOC(CCCNC)OCC
IUPAC navn 4,4-diethoxy-N-methylbutan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 175.27
Formel vægt 175.1572
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.