missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
gamma-Methylaminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Methylaminobutyraldehyde','Diethyl Acetal |
| CAS | 114094-45-0 |
| Molekylær formel | C9 H21 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Zolmitriptan Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO2/c1-4-11-9(12-5-2)7-6-8-10-3/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(CCCNC)OCC |
| IUPAC navn | 4,4-diethoxy-N-methylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.27 |
| Formel vægt | 175.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?