missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gamma-methyl-L-leucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-methyl-L-leucine |
| CAS | 57224-50-7 |
| Molekylær formel | C7H15NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid, (2S)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid |
| SMIL | CC(C)(C[C@H](N)C(O)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?