missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

gamma-Linolenyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30473104
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473104 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL467720500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Linolenyl Alcohol
CAS 24149-05-1
Molekylær formel C18H32O
Mængde 500 mg
Synonym (6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienol, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trien-1-ol, 6-cis,9-cis,12-cis-Octadecatrienol
InChI formel InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
SMIL CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCO
IUPAC navn (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trien-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 264.45
Formel vægt 264.25
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.