Få mere at vide
Gamma-Lindane-13C6, TRC
Artikelnummer. 30474294
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30474294 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30474294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4659925MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Molekylær formel 13C6 H6 Cl6
Mængde 5 mg
Synonym (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 296.79
Formel vægt 293.8802