missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gamma-Lindane-13C6, TRC

Artikelnummer. 30472910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30472910 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4659920.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Molekylær formel 13C6 H6 Cl6
Mængde 0.5 mg
Synonym (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 296.79
Formel vægt 293.8802
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.