Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals gamma-L-glutamyl-L-glutaminsyre, 98 %
Artikelnummer. 10675842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675842 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10675842 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228812500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1116-22-9 | C10H14N2O7 | 274.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid
CAS 1116-22-9
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H14N2O7
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(CO2H)NHCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
MDL nummer MFCD00002630
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand + 5.00 (20.00°C c=1,0.5N HCl)
Specifik rotation + 5
Synonym gamma-glutamylglutamate, gamma-glutamylglutamic acid, gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, n-gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, 5-l-glutamyl-l-glutamate, unii-6018kcn7x2, s-2-s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, 2s-2-4s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, gamma-glu-glu, g-l-glutamyl-l-glutamic acid
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
InChI nøgle OWQDWQKWSLFFFR-WDSKDSINSA-L
SMIL [NH3+][C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC navn (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]pentandisyre
Molekylvægt (g/mol) 274.23
PubChem CID 92865
ChEBI CHEBI:73705
Formel vægt 276.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver