Få mere at vide
gamma-Isodurylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Isodurylic Acid |
| CAS | 2437-66-3 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trimethylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | OC(C1=C(C(C)=CC(C)=C1)C)=O |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.08 |