Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gammabestrålingssteriliseringspose, selvforsegling, med gammabestrålingsprocesindikator
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Kapacitet (engelsk):
135 fl. oz.
220 fl. oz.
330 fl. oz.
450 fl. oz.
690 fl. oz.
84 fl. oz.
927 fl. oz.
Beskrivelse
- Keystone Cleanroom Products Selvforseglende polyolefinsteriliseringsposer af medicinsk kvalitet kan bruges som den primære, sekundære eller tertiære emballage af genstande, der vil gennemgå gammabestrålingsbehandling eller sterilisering (hvilket vil kræve slutbrugersteriliseringsvalidering for at fremsætte dette krav)
- Egnet til emballering af emner, der vil blive udsat for gammastråling, dosisintervaller mellem
- 15 kGy og 50 kGy
- Efter bestrålingsbehandling skifter procesindikatoren fra gul til rød
- Poserne vil beskytte indholdet mod miljøfaktorer, som kan kompromittere steriliteten
- Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet med en selvforseglende klæbende lukning
- Har en startslids for at lette åbning af posen uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
- Gammabestrålingssteriliseringsposer kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 135 fl. oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.99 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Emballage til gammabestråling |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk produktionsudstyr |
| Materiale | LDPE |
| Vis mere |