Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17766889 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tommer)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tommer)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tommer)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tommer)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tommer)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tommer)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tommer)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tommer)
Inkluderer:
5 pakker
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Inkluderer Pakningsstørrelse
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 250
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 500
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 500
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 500
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 500
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 tommer) Pakke m. 1 stk. -
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tommer) Pakke m. 1 stk. Pakke med 250
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 tommer) Pakke m. 1 stk. -
17736889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tommer) 5 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17766889 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 3335ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19160.00 DKK
    18177.09 DKK / Pakke med 250
    Spare 982.91 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose, der bruges til at dække indpakkede genstande efter sterilisering for at yde beskyttelse mod miljøfaktorer, der kan kompromittere steriliteten.
  • Praktisk selvforseglende version eliminerer behovet for en varmeforsegler
  • Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet
  • Har en startslids for at lette åbning af låget uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
  • Gamma bestrålet
  • Parti kontrolleret
  • Klar til brug
  • Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
  • Minimer forureningsrisici
  • Forenkler overholdelse af SOP'er
  • Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance COC, certifikat for bestråling
Lukketype Selvklæbende
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Pakke m. 1 stk.
Materiale Polyolefin
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 94 x 63,5 cm (25 x 37 tommer)
Længde (engelsk) 37 tommer
Bredde (engelsk) 25 tommer
Produkttype Dække
Kapacitet (metrisk) 27.4 L
Længde (metrisk) 94 cm
Bredde (metrisk) 63.5 cm
Tykkelse (metrisk) 76,2 μm