Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17746889 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tommer)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tommer)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tommer)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tommer)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tommer)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tommer)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tommer)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tommer)
Inkluderer:
5 pakker
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17746889
Brand: Keystone Cleanroom Products 3320ST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose, der bruges til at dække indpakkede genstande efter sterilisering for at yde beskyttelse mod miljøfaktorer, der kan kompromittere steriliteten.
  • Praktisk selvforseglende version eliminerer behovet for en varmeforsegler
  • Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet
  • Har en startslids for at lette åbning af låget uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
  • Gamma bestrålet
  • Parti kontrolleret
  • Klar til brug
  • Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
  • Minimer forureningsrisici
  • Forenkler overholdelse af SOP'er
  • Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 6.51 L
Certificeringer/compliance COC, certifikat for bestråling
Lukketype Selvklæbende
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Pakke m. 1 stk.
Materiale Polyolefin
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 76,2μ m
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tommer)
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 50.8 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Dække