Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Inkluderer:
5 pakker
Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 tommer)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 tommer)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 tommer)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 tommer)
56 x 40,6 cm (16 x 22 tommer)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 tommer)
76,2 x 61 cm (24 x 30 tommer)
94 x 63,5 cm (25 x 37 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Praktisk selvforseglende version eliminerer behovet for en varmeforsegler
- Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet
- Har en startslids for at lette åbning af låget uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
- Gamma bestrålet
- Parti kontrolleret
- Klar til brug
- Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
- Minimer forureningsrisici
- Forenkler overholdelse af SOP'er
- Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | COC, certifikat for bestråling |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | 5 pakker |
| Materiale | Polyolefin |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 76,2μ m |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |