Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Praktisk selvforseglende version eliminerer behovet for en varmeforsegler
- Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet
- Har en startslids for at lette åbning af låget uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
- Gamma bestrålet
- Parti kontrolleret
- Klar til brug
- Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
- Minimer forureningsrisici
- Forenkler overholdelse af SOP'er
- Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Conformance (COC), Certificate of Iradiation |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | 25 Pk. |
| Materiale | Polyolefin |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 25 Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 30 tommer. |
| Vis mere |