Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17881721 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
16 x 30 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17881721 16 x 30 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17881721 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 3330ST10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gamma-bestrålet selvforseglingssterilitetsvedligeholdelsespose, der bruges til at dække indpakkede genstande efter sterilisering for at yde beskyttelse mod miljøfaktorer, der kan kompromittere steriliteten.
  • Praktisk selvforseglende version eliminerer behovet for en varmeforsegler
  • Fremstillet af et gennemsigtigt, stærkt, 3 mil tykt polyolefinmateriale af medicinsk kvalitet
  • Har en startslids for at lette åbning af låget uden behov for skæreinstrumenter, som kan beskadige indholdet
  • Gamma bestrålet
  • Parti kontrolleret
  • Klar til brug
  • Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
  • Minimer forureningsrisici
  • Forenkler overholdelse af SOP'er
  • Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Especificaciones
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance (COC), Certificate of Iradiation
Lukketype Selvklæbende
Farve Klar
Inkluderer 25 Pk.
Materiale Polyolefin
Sterilitet Steril
Mængde 25 Pk.
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 16 x 30 tommer.
Længde (engelsk) 16 tommer
Bredde (engelsk) 30 tommer
Produkttype Sterilisatorpose
Længde (metrisk) 40.6 cm
Bredde (metrisk) 76.2 cm
Tykkelse (metrisk) 76,2μ m
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.