Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet tilbagetrækkeligt ultrafint punkt Sharpie
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Gamma bestrålet
- Parti kontrolleret
- Klar til brug
- Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
- Minimer forureningsrisici
- Forenkler overholdelse af SOP'er
- Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Ultrafine |
| Produkttype | Renrumsmarkør |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Steril |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Engangsbrug |
| Certificeringer/compliance | COC, certifikat for bestråling |
| Inkluderer | Retractable |
| nr. pr. sag | 250/Cs. |
| Vis mere |