Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet Bic Pen
Artikelnummer. p-7227830 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Farve:
Blå
Sort
Artikelnummer. 17776899
Brand: Keystone Cleanroom Products S01PENBLK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gammabestrålede penne og markører, der er klar til brug, eliminerer de risici, der er forbundet med overfladesaneringsprocedurer.
  • Gamma bestrålet
  • Parti kontrolleret
  • Klar til brug
  • Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
  • Minimer forureningsrisici
  • Forenkler overholdelse af SOP'er
  • Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Pen
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Steril
Materiale Plast
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/compliance COC, certifikat for bestråling
nr. pr. sag 500/Cs.
Emballagetype Peel Pouch
Længde (metrisk) 14 cm