Beskrivelse
- Gamma bestrålet
- Parti kontrolleret
- Klar til brug
- Pakket i let at åbne Tyvek™ skrælle poser
- Minimer forureningsrisici
- Forenkler overholdelse af SOP'er
- Eliminer behovet for at aftørre forurenede skriveredskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Pen |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Steril |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Engangsbrug |
| Certificeringer/compliance | COC, certifikat for bestråling |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| Emballagetype | Peel-pose |
| Længde (metrisk) | 14 cm |