Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet 2 mil polyethylen affaldspose
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Pakket i et ISO6 renrum
- 2 mil klar polyethylen
- Hver pakke indeholder et partinummer for sporbarhed
- Overensstemmelses- og bestrålingscertifikater sendes med forsendelsen
- Pakket i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-poser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | LDPE |
| Tykkelse (engelsk) | 2 mil |
| Dimensioner (L x B) | 71 x 61 cm (28 x 24 tommer) |
| Produkttype | Renrumsposer |
| Kapacitet (metrisk) | 16.3 L |
| Tykkelse (metrisk) | 0.05 mm |