Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet 2 mil polyethylen affaldspose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17726879 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Inkluderer:
10 pakker
2 pakker
5 pakker
Pakke m. 1 stk.
Product Code. 17726879
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products S2428CP5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forenkle fjernelse af affald fra dit aseptiske renrum uden at introducere eksterne kilder til mikrobiel kontaminering ved at bruge gammabestrålede skraldespande.
  • Pakket i et ISO6 renrum
  • 2 mil klar polyethylen
  • Hver pakke indeholder et partinummer for sporbarhed
  • Overensstemmelses- og bestrålingscertifikater sendes med forsendelsen
  • Pakket i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-poser
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 16.3 L
Farve Klar
Inkluderer 5 pakker
Materiale LDPE
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 71 x 61 cm (28 x 24 tommer)