Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Gamma-bestrålet 2 mil polyethylen affaldspose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17716879 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Inkluderer:
10 pakker
2 pakker
5 pakker
Pakke m. 1 stk.
Artikelnummer. 17716879
Brand: Keystone Cleanroom Products S2428CP2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle fjernelse af affald fra dit aseptiske renrum uden at introducere eksterne kilder til mikrobiel kontaminering ved at bruge gammabestrålede skraldespande.
  • Pakket i et ISO6 renrum
  • 2 mil klar polyethylen
  • Hver pakke indeholder et partinummer for sporbarhed
  • Overensstemmelses- og bestrålingscertifikater sendes med forsendelsen
  • Pakket i Tyvek™ /Mylar Chevron Peel-poser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 16.3 L
Farve Klar
Inkluderer 2 pakker
Materiale LDPE
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 71 x 61 cm (28 x 24 tommer)