Få mere at vide
Gamma-Hydroxy Phenylbutazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Hydroxy Phenylbutazone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-14(22)12-13-17-18(23)20(15-8-4-2-5-9-15)21(19(17)24)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17,22H,12-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 324.1474 |